Key Documents
GF77019385
Iron silicide
powder, 850 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.999%
Sinônimo(s):
FE506020
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.999%
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 770-193-85
peso
50 g
tamanho máximo de partícula
850 (micron)