GF76056565
Polystyrene - Conductive
(high impact conductive polystyrene), sheet, thickness 2 mm, size 100 × 100 mm, black
Sinônimo(s):
ST323200
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 760-565-65
tamanho
100 × 100 mm
espessura
2 mm
cor
black
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)