Key Documents
GF76008966
Nickel/Iron
rod, Ni52%/Fe48%, 3 mm diameter, length 1000 mm
Sinônimo(s):
NI197920
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 760-089-66
Comprimento
1000 mm
diâmetro
3 mm