Documentos Principais
GF74116728
Iridium
powder, 850 max. part. size (micron), high purity 99.995%, weight 1 g
Sinônimo(s):
IR006010
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Ir
Número CAS:
Peso molecular:
192.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141720
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.995%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 741-167-28
resistividade
4.71 μΩ-cm
peso
1 g
tamanho máximo de partícula
850 (micron)
p.e.
4130 °C (lit.)
pf
2450 °C (lit.)
densidade
22.65 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ir]
InChI
1S/Ir
chave InChI
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)