GF72084236
Inconel® alloy 718 - heat resisting alloy, Ni53Fe19Cr19NbMoTi
foil, 150 x 150mm, 0.1mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
NI130250
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
foil (annealed)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 720-842-36
tamanho × espessura
150 mm × 150 mm × 0.1 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF72084236-5EA | 4061831018516 |
GF72084236-1EA | 4061825435404 |
GF72084236-2EA | 4061829966447 |