GF71817543
Silicon
sheet, 10x10mm, thickness 0.6mm, single crystal, -100, 100%
Sinônimo(s):
Silicon, SI003078
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
100%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 718-175-43
tamanho × espessura
10x10 mm × 0.6 mm
pb
2355 °C (lit.)
pf
1410 °C (lit.)
densidade
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
chave InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)