Key Documents
GF71577434
Thoriated tungsten
wire, 0.75 mm diameter, W 99%/Th 1%, length 0.5 m, temper annealed
Sinônimo(s):
W 145475
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥99%
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 715-774-34
Comprimento
0.5 m
diâmetro
0.75 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)