Documentos Principais
GF62157618
Tungsten/Rhenium
wire, W 95%/Re 5%, 0.2 mm diameter, length 0.1 m, temper annealed
Sinônimo(s):
W 025410
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥95%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 621-576-18
Comprimento
0.1 m
diâmetro
0.2 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)