GF71489683
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.75 mm, L 2 m, colorless
Sinônimo(s):
ET311470
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 714-896-83
Comprimento
2 m
espessura
0.75 mm
cor
colorless
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF71489683-1EA | 4061825088839 |