Documentos Principais
GF71179735
Tinned copper alloy, CuSn
sn60/pb40 coated, foil, 0.5m coil, 15mm coil width, 0.05mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
CU200250
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
annealed (sn60/pb40 coated)
foil (coil)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 711-797-35
C × L × espessura
0.5 m × 15 mm × 0.05 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)