Documentos Principais
520365
Sigma-Aldrich
Copper-tin alloy
spherical powder, −200 mesh
Sinônimo(s):
Bronze, Sn5Cu84
About This Item
Fórmula linear:
Sn5Cu84
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
31152304
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
spherical powder
Nível de qualidade
composição
copper, 90 wt. %
Tin, 10 wt. %
tamanho de partícula
−200 mesh
cadeia de caracteres SMILES
[Cu].[Sn]
InChI
1S/Cu.Sn
chave InChI
KUNSUQLRTQLHQQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.