Key Documents
GF70444245
Copper/Beryllium
insulated wire, Cu98%/Be 2%, conductor diameter 0.075 mm, length 200 m, insulation thickness 0.008 mm
Sinônimo(s):
CU075830
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 704-442-45
Comprimento
200 m
Diâmetro
0.075 mm
espessura de isolamento
0.008 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)