GF70180714
Stainless Steel - AISI 410 alloy, FeCr12.5
200mm rod, 9.5mm diameter
Sinônimo(s):
FE267920
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 701-807-14
C × diâmetro
200 mm × 9.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF70180714-10EA | 4061829934231 |
GF70180714-5EA | 4061831006469 |
GF70180714-1EA | 4061825434407 |
GF70180714-2EA | 4061829956080 |