GF70021886
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), granule, 5 mm nominal granule size, weight 1000 g, condition additive free polymer
Sinônimo(s):
FV306300
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
granular
fabricante/nome comercial
Goodfellow 700-218-86
peso
1000 g
tamanho nominal do granulo
5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)