GF68457527
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), film, thickness 0.075 mm, size 150 × 150 mm
Sinônimo(s):
FP341075
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 684-575-27
tamanho
150 × 150 mm
espessura
0.075 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF68457527-10EA | 4061825027562 |
GF68457527-1EA | 4061825027579 |
GF68457527-2EA | 4061825027593 |
GF68457527-20EA | 4061825027586 |
GF68457527-5EA | 4061825027609 |