Key Documents
GF68054878
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
20m wire, 0.25mm diameter, hard
Sinônimo(s):
NI025130
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 680-548-78
C × diâmetro
20 m × 0.25 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)