Key Documents
GF65181281
Iron
powder, 60 max. part. size (micron), weight 500 g, purity 99.0+%
Sinônimo(s):
FE006020
About This Item
Fórmula linear:
Fe
Número CAS:
Peso molecular:
55.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141721
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥99.0%
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 651-812-81
resistividade
9.71 μΩ-cm
peso
500 g
tamanho máximo de partícula
60 (micron)
pb
2750 °C (lit.)
pf
1535 °C (lit.)
densidade
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
chave InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)