GF63482193
Hastelloy® X alloy, Ni49.5Cr22Fe18Mo9Co1W
100mm rod, 9.5mm diameter
Sinônimo(s):
NE077920
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 634-821-93
C × diâmetro
100 mm × 9.5 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF63482193-2EA | 4061829966027 |
GF63482193-1EA | 4061825438405 |
GF63482193-5EA | 4061831017175 |