Key Documents
GF58689220
Gold-germanium eutectic alloy, Au88Ge12
2g lump, 10mm max. lump size
Sinônimo(s):
AU046100
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
forma
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 586-892-20
peso
2 g
tamanho máximo do grumo
10 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)