GF57527219
Germanium
rod, 25mm, diameter 2.0mm, polycrystalline, n-type, 99.999%
Sinônimo(s):
Germanium, GE007910
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.999%
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 575-272-19
resistividade
53 Ω-cm, 20°C
C × diâmetro
25 mm × 2.0 mm
pb
2830 °C (lit.)
pf
937 °C (lit.)
densidade
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ge]
InChI
1S/Ge
chave InChI
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)