GF56924949
Inconel® alloy 718 - heat resisting alloy, Ni53Fe19Cr19NbMoTi
foil, 50 x 50mm, 0.1mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
NI130250
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
foil (annealed)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 569-249-49
tamanho × espessura
50 mm × 50 mm × 0.1 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF56924949-20EA | 4061829974367 |
GF56924949-2EA | 4061829954161 |
GF56924949-10EA | 4061829923853 |
GF56924949-1EA | 4061825465906 |
GF56924949-5EA | 4061829997632 |