Documentos Principais
GF56825231
Indium
lump, 15 mm max. lump size, weight 20 g, high purity 99.999%
Sinônimo(s):
IN006100
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
In
Número CAS:
Peso molecular:
114.82
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141719
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
99.999%
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 568-252-31
resistividade
8.37 μΩ-cm
peso
20 g
tamanho máximo do grumo
15 mm
pf
156.6 °C (lit.)
densidade
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[In]
InChI
1S/In
chave InChI
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)