GF54720884
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), rod, diam. 2 mm, L 1000 mm
Sinônimo(s):
FP307905
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 547-208-84
Comprimento
1000 mm
Diâmetro
2 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF54720884-1EA | 4061825035932 |
GF54720884-10EA | 4061825035925 |
GF54720884-2EA | 4061825035949 |
GF54720884-5EA | 4061825035956 |