GF54558962
Palladium-silver alloy, Pd75Ag25
100mm tube, 4.7mm outside diameter, 0.25mm wall thickness, 4.2mm inside diameter, as drawn
Sinônimo(s):
PD037400
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 545-589-62
C × espessura da parede
100 mm × 0.25 mm
D.E. × D.I.
4.7 mm × 4.2 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)