GF35196330
Palladium
tube, 100mm, outside diameter 2.0mm, inside diameter 1.6mm, wall thickness 0.2mm, as drawn, 99.95%
Sinônimo(s):
Palladium, PD007150
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.95%
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 351-963-30
resistividade
9.96 μΩ-cm, 20°C
C × espessura da parede
100 mm × 0.2 mm
D.E. × D.I.
2.0 mm × 1.6 mm
p.e.
2970 °C (lit.)
pf
1554 °C (lit.)
densidade
12.02 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
chave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)