GF54371695
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.25 mm, L 1 m, condition biaxially oriented
Sinônimo(s):
ES301450
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 543-716-95
Comprimento
1 m
espessura
0.25 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF54371695-1EA | 4061825096698 |