Documentos Principais
GF53788225
Silicon monoxide
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, purity 99.999%
Sinônimo(s):
SI546010
About This Item
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.999%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 537-882-25
peso
100 g
tamanho máximo de partícula
45 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)