336823
Silicon monoxide
pieces, 3-10 mm, 99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Oxosilylene, Silicon oxide (SiO)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
pieces
tamanho de partícula
3-10 mm
densidade
2.13 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
[O+]#[Si-]
InChI
1S/OSi/c1-2
chave InChI
LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Advanced Inorganic Materials for Solid State Lighting