GF52905809
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
200mm tube, 1.5mm outside diameter, 0.25mm wall thickness, 1mm inside diameter
Sinônimo(s):
NI027150
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 529-058-09
C × espessura da parede
200 mm × 0.25 mm
D.E. × D.I.
1.5 mm × 1 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)