GF52613658
Aluminium alloy 2319
wire, Al 94%/Cu 6%, 1.2 mm diameter, length 50 m
Sinônimo(s):
AX155160
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 526-136-58
Comprimento
50 m
diâmetro
1.2 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)