GF52506783
Gold
mesh, nominal aperture 0.04 mm, size 25 × 25 mm, thickness 0.006 mm
Sinônimo(s):
AU008725
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
mesh
fabricante/nome comercial
Goodfellow 525-067-83
resistividade
2.05 μΩ-cm, 0°C
abertura nominal
0.04 mm
tamanho
25 × 25 mm
espessura
0.006 mm
p.e.
2808 °C (lit.)
pf
1063 °C (lit.)
densidade
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
chave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)