GF52166943
Samarium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.005mm, as rolled, 99%
Sinônimo(s):
Samarium, SM000205
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 521-669-43
resistividade
91.4 μΩ-cm, 0°C
tamanho × espessura
25x25 mm × 0.005 mm
p.e.
1794 °C (lit.)
pf
1074 °C (lit.)
densidade
7.47 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Sm]
InChI
1S/Sm
chave InChI
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Water-react 3
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF52166943-2EA | 4061829519711 |
GF52166943-1EA | 4061825402963 |