Documentos Principais
GF49337231
Boron
monofilament, 0.080 mm diameter, length 10 m
Sinônimo(s):
B 005908
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
B
Número CAS:
Peso molecular:
10.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141907
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
monofilament
fabricante/nome comercial
Goodfellow 493-372-31
resistividade
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
Comprimento
10 m
diâmetro
0.080 mm
densidade
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[B]
InChI
1S/B
chave InChI
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)