Documentos Principais
GF48132558
Stainless steel - AISI 316
rod, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, 10.0 mm diameter, length 500 mm, temper as drawn
Sinônimo(s):
FE247915
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 481-325-58
Comprimento
500 mm
diâmetro
10.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)