Key Documents
GF47476637
Titanium carbide
powder, mean particle size (fsss) 3 micron, weight 50 g, purity 98.5%
Sinônimo(s):
TI546010
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Ensaio
98.5%
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 474-766-37
peso
50 g
tamanho médio de partícula
3 μm (FSSR)
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)