GF43244276
Indium-tin alloy, In50Sn50
foil, 100 x 100mm, 0.25mm thickness
Sinônimo(s):
IN080250
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 432-442-76
tamanho × espessura
100 mm × 100 mm × 0.25 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF43244276-1EA | 4061825449487 |