Documentos Principais
GF42828307
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sheet, thickness 3 mm, size 100 × 100 mm, grade high purity
Sinônimo(s):
ME303031
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulário
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 428-283-07
tamanho
100 × 100 mm
espessura
3 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)