Key Documents
GF64192901
Polycarbonate
(PC), film, thickness 0.175 mm, size 300 × 300 mm, clear
Sinônimo(s):
CT301310
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
forma
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 641-929-01
tamanho
300 × 300 mm
espessura
0.175 mm
cor
clear
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)