GF42187811
Titanium
powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g, purity 99.5%
Sinônimo(s):
TI006020
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Ti
Número CAS:
Peso molecular:
47.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141746
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Ensaio
99.5%
Formulário
powder
temperatura de autoignição
860 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 421-878-11
resistividade
42.0 μΩ-cm, 20°C
peso
100 g
tamanho máximo de partícula
150 μm
p.e.
3287 °C (lit.)
pf
1660 °C (lit.)
densidade
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
chave InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF42187811-1EA | 4061821127952 |