GF40989628
Nickel aluminide
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g
Sinônimo(s):
NI716010
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 409-896-28
peso
100 g
tamanho máximo de partícula
45 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)