GF39399788
Polyaramid
(polymetaphenylene isophthalamide), honeycomb, thickness 20 mm, size 300 × 300 mm, cell size 6 mm
Sinônimo(s):
AR312850
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
honeycomb
fabricante/nome comercial
Goodfellow 393-997-88
tamanho da célula
6 mm
tamanho
300 × 300 mm
espessura
20 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)