GF39190259
Beryllium
foil, thickness 1.0 mm, size 50 × 50 mm, purity 99%
Sinônimo(s):
BE000330, Glucinium
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
foil
temperatura de autoignição
1198 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 391-902-59
resistividade
4.46 μΩ-cm, 20°C
tamanho
50 × 50 mm
espessura
1.0 mm
p.e.
2970 °C (lit.)
pf
1278 °C (lit.)
densidade
1.85 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Be]
InChI
1S/Be
chave InChI
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)