Documentos Principais
GF38370427
Quartz - fused
rod, 1.0 mm diameter, length 200 mm
Sinônimo(s):
SI617910
About This Item
Código UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 383-704-27
Comprimento
200 mm
diâmetro
1.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)