GF37642822
Carbon
foil, 500x500mm, thickness 0.35mm, flexible graphite, 99.8%
Sinônimo(s):
Activated charcoal, C 000315, Charcoal activated
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.8%
forma
foil
temperatura de autoignição
842 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 376-428-22
resistividade
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
tamanho × espessura
500 × 500 mm × 0.35 mm
pf
3550 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[C]
InChI
1S/C
chave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N