Documentos Principais
GF37251277
Platinum/Rhodium
wire, Pt 90%/Rh10%, 0.38 mm diameter, length 0.1 m, temper annealed
Sinônimo(s):
PT015148
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 372-512-77
Comprimento
0.1 m
diâmetro
0.38 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)