Documentos Principais
GF37175665
Iron oxide
powder, max. particle size 50 micron, weight 100 g, purity 99.9%
Sinônimo(s):
FE596010
About This Item
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.9%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 371-756-65
peso
100 g
tamanho máximo de partícula
50 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)