GF36840720
Copper/silver
rod, Cu 95%/Ag 5%, 15 mm diameter, length 50 mm, temper as drawn
Sinônimo(s):
CY137920
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 368-407-20
Comprimento
50 mm
diâmetro
15 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF36840720-2EA | 4061821137067 |
GF36840720-1EA | 4061821137050 |