Documentos Principais
GF37355362
Copper/silver
rod, Cu 70%/Ag 30%, 15 mm diameter, length 200 mm, temper as drawn
Sinônimo(s):
CU197920
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 373-553-62
Comprimento
200 mm
diâmetro
15 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)