GF36194182
Polyetheretherketone
(PEEK), film, thickness 0.1 mm, size 300 × 300 mm, transparent pale amber
Sinônimo(s):
EK301100
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 361-941-82
tamanho
300 × 300 mm
espessura
0.1 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF36194182-2EA | 4061825054636 |
GF36194182-1EA | 4061825054629 |
GF36194182-5EA | 4061825054643 |