GF35876908
Tungsten
powder, max. particle size 25 micron, weight 200 g, purity 99.9%
Sinônimo(s):
W 006021, W
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.9%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 358-769-08
resistividade
4.9 μΩ-cm, 20°C
peso
200 g
tamanho máximo de partícula
25 μm
p.e.
5660 °C (lit.)
pf
3410 °C (lit.)
densidade
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[W]
InChI
1S/W
chave InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Self-heat. 2
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF35876908-1EA | 4061821126146 |